Learn More
Pimobendan, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17382481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17382481 250 mg 250mg
17372481 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17382481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468572500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 74150-27-9
Formula molecolare C19H18N4O2
Molecular Weight (g/mol) 334.38
Numero MDL 00761648
InChI Key GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-6-yl]-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C1=NNC(=O)CC1C
Specifica
Materiale o nome chimico Pimobendan
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Concentration or Composition Notes Titration with HClO4
Forma fisica Powder
Concentrazione 97.5% to 102.5%
Numero UN 2811
Colore White to Light Yellow
Indice di Merck 7516
Quantità 250 mg
Peso formulazione 334.37