Learn More
Pimozide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16401647
Marca: Medchem Express HY12987
MedChemExpress Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM; Pimozide also inhibits STAT3 and STAT5.
Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM
Specifica
Materiale o nome chimico Pimozide
CAS 2062-78-4
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H29F2N3O
Quantità 50 mg
Sinonimo R6238
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (36.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Molecular Weight (g/mol) 461.55
Peso formulazione 461.55
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.