Learn More
Pinacolborane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pinacolborane |
| CAS | 25015-63-8 |
| Formula molecolare | C6H13BO2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Pinacolatoborane |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OBOC1(C)C |
| IUPAC Name | 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molecular Weight (g/mol) | 127.98 |
| Peso formulazione | 128.1009 |