Learn More
Pinacolone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3-Dimethyl-2-butanone |
| CAS | 75-97-8 |
| Formula molecolare | C6 H12 O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 3,3-Dimethyl-2-butanone, 1,1,1-Trimethylacetone, 1,1-Dimethylethyl methyl ketone, 2,2-Dimethyl-3-butanone, Methyl tert-butyl ketone, Methyl-t-butylketone, NSC 935, Pinacolin, Pinacoline, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 3,3-dimethylbutan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.16 |
| Peso formulazione | 100.0888 |