Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Ping-Pong™ 560 Platform Shaker
Codice prodotto. 11844251
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
30 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
11844251 30 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11844251 Fornitore Edmund Bühler GmbH™ N. del fornitore 6127 000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Used in laboratories with LCD display time and speed.
  • Has speed of 15 to 300rpm
  • Suited for high loads up to 30kg
  • With LCD display time and speed
  • Automatic restart after power failure
  • Timer 1 minute to 30 hours continuous operation position
  • Memory storage up to 10 programs
Specifica
Orbita 30 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 30 kg
Intervallo di velocità 15 to 300 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Product Type Platform Shaker
Frequenza 50 Hz
Dimensioni della piattaforma (L x P) 560 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 680 x 160 x 610 mm
Modello Ping-Pong 560
Display LCD
Intervallo temporizzatore 1 min. to 30 hr.