Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Ping-Pong™ 560 Platform Shaker
Beskrivelse
- Has speed of 15 to 300rpm
- Suited for high loads up to 30kg
- With LCD display time and speed
- Automatic restart after power failure
- Timer 1 minute to 30 hours continuous operation position
- Memory storage up to 10 programs
Tekniske data
Tekniske data
| Orbita | 30 mm |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 30 kg |
| Intervallo di velocità | 15 to 300 rpm |
| Tensione | 230 V |
| Temperature Range (Metric) | 5°C to 50°C |
| Product Type | Platform Shaker |
| Frequenza | 50 Hz |
| Dimensioni della piattaforma (L x P) | 560 x 400 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 680 x 160 x 610 mm |
| Modello | Ping-Pong 560 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?