Learn More
Pinoresinol Diglucoside, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481468
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481468 5 mg 5mg
16444867 50 mg 50mg
16429058 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16481468 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0657
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Pinoresinol Diglucoside is one of the major lignans with various pharmacological activities which could be isolated from Duzhong and other plant species.
Pinoresinol Diglucoside is one of the major lignans with various pharmacological activities which could be isolated from Duzhong and other plant species.
Specifica
Materiale o nome chimico Pinoresinol Diglucoside
CAS 63902-38-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H42O16
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (146.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=C1[C@@H]2[C@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO
Molecular Weight (g/mol) 682.67
Peso formulazione 682.67
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only