Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Bilancia di precisione
Codice prodotto. 17248770 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
620 g
6200 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
Modello:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Modello Dimensione della confezione
17248770 620 g 0.001 g PX623/E 1 unità
17278770 6200 g 0.01 g PX6202 1 unità
17268770 6200 g 0.01 g PX6202/E 1 unità
17258770 620 g 0.001 g PX623 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17248770 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30619382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1479.39€
    1295.02€ / pezzi 1
    Risparmia 184.37€
    12% Sconto
In stock
Bilancia conveniente per risultati affidabili
  • La PX offre elevata accuratezza e ripetibilità per le applicazioni di pesata di base in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo molto competitivo.
  • Dotata di una struttura di base in metallo fuso, sottopiatto e piatto di pesata in acciaio inossidabile, la PX è costruita in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.
  • La PX è dotata di un display a due righe che fornisce ulteriori informazioni o suggerimenti e connettività USB ed RS232 per una facile comunicazione. I modelli con paravento presentano una barra di rimozione dell'elettricità statica per un'adeguata messa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 and USB device (included), GLP/GMP data output with real-time clock
Capacità 620 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.001 g
Da utilizzare con (applicazione) Basic weighing, Parts counting, Percent weighing, Animal weighing, Density determination
Linearità 0.002 g
Materiale Metal base, Plastic top housing, Removable stainless steel pan, Glass draft shield
Modello PX623/E
Ripetibilità 0.001 g
Tempo di stabilizzazione 2 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50 to 86 °F, Operability guaranteed between 41 to 104 °F
Temperature Range (Metric) 10 to 30 °C, Operability guaranteed between 5 to 40 °C
Tipo Analytical and precision balances
Modalità di pesatura Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom
Dimensioni (L x P x A) 321 x 209 x 309 mm
Lunghezza (sistema metrico) 321 mm
Larghezza (sistema metrico) 209 mm
Altezza (sistema metrico) 309 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 120 mm
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg