Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Bilancia di precisione
Codice prodotto. 17268770 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
620 g
6200 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
Modello:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Modello Dimensione della confezione
17268770 6200 g 0.01 g PX6202/E 1 unità
17278770 6200 g 0.01 g PX6202 1 unità
17258770 620 g 0.001 g PX623 1 unità
17248770 620 g 0.001 g PX623/E 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17268770 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30619384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00€
    1349.96€ / pezzi 1
    Risparmia 335.04€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bilancia conveniente per risultati affidabili
  • La PX offre elevata accuratezza e ripetibilità per le applicazioni di pesata di base in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo molto competitivo.
  • Dotata di una struttura di base in metallo fuso, sottopiatto e piatto di pesata in acciaio inossidabile, la PX è costruita in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.
  • La PX è dotata di un display a due righe che fornisce ulteriori informazioni o suggerimenti e connettività USB ed RS232 per una facile comunicazione. I modelli con paravento presentano una barra di rimozione dell'elettricità statica per un'adeguata messa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 and USB device (included), GLP/GMP data output with real-time clock
Capacità 6200 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Da utilizzare con (applicazione) Basic weighing, Parts counting, Percent weighing, Animal weighing, Density determination
Linearità 0.02 g
Materiale Metal base, Plastic top housing, Removable stainless steel pan, Glass draft shield
Modello PX6202/E
Ripetibilità 0.01 g
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50 to 86 °F, Operability guaranteed between 41 to 104 °F
Temperature Range (Metric) 10 to 30 °C, Operability guaranteed between 5 to 40 °C
Tipo Analytical and precision balances
Modalità di pesatura Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom
Dimensioni (L x P x A) 321 x 209 x 98 mm
Lunghezza (sistema metrico) 321 mm
Larghezza (sistema metrico) 209 mm
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 180 mm
Peso (sistema imperiale) 7.7 lb.
Peso (sistema metrico) 3.5 kg