Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 124 Analytical Balance
Codice prodotto. 15865327 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità: 120 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15865327 Capacità: 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15865327 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30429803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00€
    1870.00€ / pezzi 1
    Risparmia 210.00€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Pioneer PX combina funzionalità di pesatura essenziali con prestazioni competitive, offrendo un'elevata precisione e ripetibilità per applicazioni in laboratorio, industriali e didattiche.
  • Prestazioni competitive a un prezzo economico - Il PX offre una precisione e una ripetibilità elevate per applicazioni di pesatura essenziali in laboratorio, in ambienti industriali e didattici a un prezzo conveniente.
  • Realizzazione robusta per l'uso a lungo termine - Dotato di involucro inferiore, piatto secondario e piatto di pesatura in metallo fuso, il motore PX presenta una struttura robusta per un uso versatile e a lungo termine.
  • Designed for Simple, Intelligent Operation - The PX features a second line display for additional information or guidance, a static removal bar for convenient grounding, and USB and RS232 connectivity for easy communication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione InCal™ - semi automatico
Certificazione/Conformità CE
Tipo di collegamento RS232 & USB
Descrizione Electronic Balance, PX124
Capacità 120 g
Tipo di display LCD retroilluminato
Leggibilità 0.000100 g
Lingue English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), French, German, Italian, Spanish (MX)
Linearità 0.000200 g
Materiale Plastica ABS, metallo colato, acciaio inox, vetro
Modello PX124
Ripetibilità 0.000100 g
Tempo di stabilizzazione 3.000 sec.
Modalità di pesatura Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination
Dimensioni (P x L x A) 321 x 209 x 309 mm
Dimensioni (L x P x A) 321.00 x 209.00 x 309.000 mm
Lunghezza (sistema metrico) 321.00 mm
Larghezza (sistema metrico) 209.00 mm
Altezza (sistema metrico) 309.000 mm
Profondità (sistema metrico) 321.00 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 90 mm
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Peso (sistema metrico) di spedizione 7 kg
Requisiti elettrici 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA