Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
Codice prodotto. 15988606 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Dimensione della confezione:
1 unità
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15988606 PX85 1 unità
15948606 PX125D 1 unità
15958606 PX225D 1 unità
15968606 PX125DM 1 unità
15978606 PX225DM 1 unità
15998606 PX85M 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15988606 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30485340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00€
    2905.67€ / 1 unità
    Risparmia 974.33€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Il Pioneer PX5 combina le essenziali funzionalità di pesata con prestazioni competitive, offrendo accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni in ambienti di laboratorio, industriali e didattici. Il PX5 ha un prezzo accessibile ed è progettato intu
  • Il PX5 offre accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni di pesata essenziali in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo conveniente.
  • Dotato di un'armatura inferiore in metallo fuso, di un sottopiatto e di un piatto di pesata in acciaio inossidabile, il PX5 è costruito in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.
  • Il PX5 ha un display dotato di seconda riga per informazioni aggiuntive o suggerimenti di guida, di una barra di rimozione dell'elettricità statica per una comoda messa a terra e di connettività USB e RS232 per una facile comunicazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione InCal™ - semi automatico
Tipo di collegamento RS232 and USB device (included); GLP/GMP data output with real-time clock (except US version)
Capacità 82.00 g
Tipo di display LCD a 2 linee, retroilluminato
Leggibilità 0.010000 mg
Lingue English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish
Linearità 0.000100 g
Modello PX85
Ripetibilità 0.020000 mg
Tempo di stabilizzazione 10.000 sec.
Carico del test 50 g, OIML E2 or ASTM CL 1
Modalità di pesatura Carato, Personalizzabile, Grano, Grammo, Tael di Hong Kong, Chilogrammo, Mesghal, Milligrammo, Momme, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight, Libbra, Tael di Singapore, Tael di Taiwan, Tical, Tola
Dimensioni (L x P x A) 321 x 209 x 309 mm
Peso (sistema metrico) 5.000 kg