Learn More
Pipamperone, MedChemExpress
Descrizione
Pipamperone (Floropipamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pipamperone |
| CAS | 1893-33-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H30FN3O2 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | Floropipamide McN-JR 3345 R 3345 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (266.33 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1(N2CCCCC2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC1)N |
| Molecular Weight (g/mol) | 375.48 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only