Learn More
Brady™ Pipe Banding Tape
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Compliant with Directive 2011/65/EU |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Dark Brown |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Pipe Marker |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for general identification purposes |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |