Descrizione
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized, |
| Descrizione | Pipe Banding Tape |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic, Permanent |
| Colore | Green |
| Finitura | Satin |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Pipe Marker |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe and valve marking |
| N. per confezione | 1 Roll |
| Vedi altri risultati |