Learn More
Brady™ Pipe Banding Tape
Codice prodotto. 12769854
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 rotolo
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore unitSize
12769854 33 m x 100 mm Black 1 rotolo
12799864 33 m x 100 mm Green 1 rotolo
12769864 33 m x 100 mm Gray 1 rotolo
12799854 33 m x 100 mm Blue 1 rotolo
12729874 33 m x 100 mm Orange 1 rotolo
12789874 33 m x 100 mm Red 1 rotolo
12759874 33 m x 100 mm Purple 1 rotolo
12719884 33 m x 100 mm White 1 rotolo
12779854 33 m x 25 mm Black 1 rotolo
12709864 33 m x 25 mm Blue 1 rotolo
12709874 33 m x 25 mm Green 1 rotolo
12779864 33 m x 25 mm Gray 1 rotolo
12739874 33 m x 25 mm Orange 1 rotolo
12799874 33 m x 25 mm Red 1 rotolo
12729884 33 m x 25 mm White 1 rotolo
12769874 33 m x 25 mm Purple 1 rotolo
12789854 33 m x 50 mm Black 1 rotolo
12719864 33 m x 50 mm Blue 1 rotolo
12719874 33 m x 50 mm Green 1 rotolo
12789864 33 m x 50 mm Gray 1 rotolo
12709884 33 m x 50 mm Red 1 rotolo
12739884 33 m x 50 mm White 1 rotolo
12749874 33 m x 50 mm Orange 1 rotolo
12779874 33 m x 50 mm Purple 1 rotolo
12769884 33 m x 50 mm Yellow 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Codice prodotto. 12769854 Fornitore Brady™ N. del fornitore 275233
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Specifica
Certificazione/Conformità ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized,
Descrizione Pipe Banding Tape
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore Black
Finitura Satin
Formato Nastro
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
N. per confezione 1 Roll
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0028 in.
Spessore (sistema metrico) 0.071 mm
Dimensioni (L x P) 33 m x 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Alternate Part Number PIPEBANDINGTAPEBLACK100MMX33M