Learn More
Brady™ Pipe Markers - with Holder Fire
Codice prodotto. 12569737 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12569737 250 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12569737 Fornitore Brady™ N. del fornitore N002090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.65€
    14.14€ / pezzi 4
    Risparmia 1.51€
    9% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Pipe Markers for pipe and valve marking.
  • Permanent acrylic based adhesive.
Specifica
Descrizione Pipe Markers - Eau sprinkler
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White on Red
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Eau sprinkler
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Etichette per pagina 4
Lingue French
N. per confezione 4 Markers/Card
Quantità 4 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 26 x 250 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Alternate Part Number EAU SPRINKLER 250X26CARD-T1-P4