Learn More
Brady™ Pipe Markers - with Holder Water
Codice prodotto. 12519747
Cambia vista
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo di visualizzazione unitSize
12519747 Eau glacée pezzi 4
12549747 Eau pluviale pezzi 4
12539747 Eau de chauffe pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12519747 Fornitore Brady™ N. del fornitore N003412
In stock
Specifica
Certificazione/Conformità ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC
Descrizione Pipe Markers - Eau glacée
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White on Green
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Eau glacée
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Etichette per pagina 4
Lingue French
N. per confezione 4 Markers/Card
Quantità 4 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 26 x 250 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Alternate Part Number EAU GLACÉE 250X26CARD-T1-P16