Learn More
Brady™ Pipe Markers - with Holder Water
Codice prodotto. 12539747 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo di visualizzazione Dimensione della confezione
12539747 Eau de chauffe pezzi 4
12519747 Eau glacée pezzi 4
12549747 Eau pluviale pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12539747 Fornitore Brady™ N. del fornitore N003379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.65€
    14.14€ / pezzi 4
    Risparmia 1.51€
    9% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC
Descrizione Pipe Markers - Eau de chauffe
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento Polyester
Colore White on Green
Display Text
Finitura Gloss
Formato Card
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Eau de chauffe
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Etichette per pagina 4
Lingue French
N. per confezione 4 Markers/Card
Quantità 4 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 26 x 250 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Alternate Part Number E.DECHAUFFE250X26CARD-T1-P16