Learn More
Brady™ Pipemarkers on a Card
Codice prodotto. 12599737 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
Air comprimé
Azote
CO2
Eau chaude sanitaire
Eau déionisée
Eau froide sanitaire
Fuel
Hélium
Colore:
Black on Yellow
White on Blue
White on Dark Brown
White on Green
Dimensione della confezione:
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo di visualizzazione Colore Dimensione della confezione
12599737 Hélium Black on Yellow pezzi 5
12589737 CO2 Black on Yellow pezzi 5
12559737 Air comprimé White on Blue pezzi 5
12579737 Fuel White on Dark Brown pezzi 5
12569747 Eau chaude sanitaire White on Green pezzi 5
12529747 Eau déionisée White on Green pezzi 5
12509747 Azote Black on Yellow pezzi 5
12559747 Eau froide sanitaire White on Green pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12599737 Fornitore Brady™ N. del fornitore N002317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.95€
    10.76€ / pezzi 5
    Risparmia 1.19€
    9% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
  • Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
  • Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
  • Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Specifica
Certificazione/Conformità ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, European Directives 67/548 and 88/379
Descrizione Individual Pipe Markers on a Card with die-cut arrowheads, with pictograms - Gas - Hélium
Tipo di adesivo Permanent Rubber, Permanent, Pressure-sensitive
Colore Black on Yellow
Formato Card
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Testo di visualizzazione Hélium
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Etichette per pagina 5
Lingue French
N. per confezione 5 Markers/Card
Quantità 5 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0049 in.
Spessore (sistema metrico) 0.124 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.47 in.
Altezza (sistema metrico) 12 mm
Alternate Part Number HÉLIUM150X12CARD-T1-P15