Learn More
Pipemidic acid, 98%
Codice prodotto. 15427799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15427799 100 g 100g
15417799 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66437.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51940-44-4 | C14H17N5O3 | 303.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51940-44-4
Formula molecolare C14H17N5O3
Molecular Weight (g/mol) 303.32
Numero MDL MFCD00057291
InChI Key JOHZPMXAZQZXHR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4831
ChEBI CHEBI:75250
IUPAC Name 8-ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CN=C(N=C12)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Pipemidic acid
Tipo Pipemidic Acid
Forma fisica Powder
Punto di fusione 251°C to 255°C
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Sensibilità Light sensitive
Punti di ebollizione 717°C
Informazioni di solubilità Soluble in 1N sodium hydroxide or in DMSO. Insoluble in water
Peso formulazione 303.32
Percent Purity 98%