Learn More
Piperacetazine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468678
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468678 10 mg 10mg
16461098 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16468678 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1152
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Specifica
Materiale o nome chimico Piperacetazine
CAS 3819-00-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H30N2O2S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 50 mg/mL (121.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6 mg/mL (14.61 mM)
SMILES CC(C(C=C1N2CCCN3CCC(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O
Molecular Weight (g/mol) 410.57
Peso formulazione 410.57
Percent Purity 99.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only