Learn More
Piperacetazine, TRC
Codice prodotto. 30424040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30424040 250 mg
30422730 100 mg
30420538 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30424040 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP479975250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3819-00-9
Formula molecolare C24 H30 N2 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 410.57
Sinonimo Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl (6CI,7CI,8CI), 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl ketone, PC 1421, Piperacetazine, Psymod, Quide, SC 9794, 2-Acetyl-10-[3-[4-(beta-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazine
IUPAC Name 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-yl]propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CCO)CC4)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperacetazine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H30N2O2S/c1-18(28)20-7-8-24-22(17-20)26(21-5-2-3-6-23(21)29-24)13-4-12-25-14-9-19(10-15-25)11-16-27/h2-3,5-8,17,19,27H,4,9-16H2,1H3
Peso formulazione 410.2028