Learn More
Piperazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30412795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412795 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412795 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP48010025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Piperazine Dihydrochloride
CAS 142-64-3
Formula molecolare C4 H10 N2 . 2 Cl H
Quantità 25 g
Sinonimo Piperazine Dihydrochloride, Ascarex D, Diethylenediamine Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer, Dowzene DHC, Piperazine Hydrochloride, Piperazine Wormer Premix, Piperazinium Dichloride
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C1CNCCN1
IUPAC Name piperazine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 159.06
Peso formulazione 158.0378