Learn More
Piperazine hexahydrate, 98%
Codice prodotto. 10317020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10317020
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-63-2 | C4H10N2·6H2O | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-63-2
Formula molecolare C4H10N2·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00149389
InChI Key AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC Name piperazine;hexahydrate
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Piperazine hexahydrate
Nota nome 98%
Punto di fusione 41.0°C to 45.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 145.0°C to 156.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 23,4
Indice di Merck 14,7464
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Adhering Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piperazine hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.