Learn More
Piperazine Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10775721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 10775721
Marca: Fisher Chemical P/3500/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 142-63-2
Punto di fusione 41°C
Colore White
pH 10.5 to 12
Punti di ebollizione 145°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C4H22N2O6
Numero MDL 149389
Quantità 250 g
Sinonimo piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
InChI Key AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
IUPAC Name piperazine;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 194.228
PubChem CID 120181
Peso formulazione 194.23g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piperazine hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.