Learn More
Piperazine, TRC
Codice prodotto. 30132568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132568 500 g 500g
30004345 25 g 25g
30003678 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132568 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP479900500G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-85-0
Formula molecolare C4 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 86.14
Sinonimo Piperazine, 1,4-Diazacyclohexane, 1,4-Piperazine, Antiren, Diethylenediamine, Dispermine, Eraverm, Hexahydropyrazine, Lumbrical, NSC 474, Piperazidine, Pipersol, Pyrazine hexahydride, Pyrazine, hexahydro-, Tetrahydro-1,4-diazine, Uvilon, Vermex, Worm-A-Ton, Wurmirazin
IUPAC Name piperazine
SMILES C1CNCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperazine
Note sul grado di purezza GC
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Peso formulazione 86.0844
Percent Purity >95%