Learn More
piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10649905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10649905 5 g 5g
10055132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10649905 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00642DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 102392-91-6
Formula molecolare C6H14IN3
Molecular Weight (g/mol) 255.103
InChI Key MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
IUPAC Name piperidine-1-carboximidamide;hydroiodide
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Specifica
Materiale o nome chimico Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 255.1
Percent Purity 97%