Learn More
piperidine-4-carboxylic acid, Maybridge™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isonipecotic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97+% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 129.16 |
| Percent Purity | 97% |