Learn More
Piperidine, ≥99.0% (GC/T), Honeywell™
Codice prodotto. 15697160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15697160 500 mL 500mL
15687160 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15697160 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 80640500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 110-89-4
Formula molecolare C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
Numero MDL MFCD00005979
InChI Key NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC Name piperidine
SMILES C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperidine
Densità 0.862g/mL at 20°C
Punto d'infiammabilità 16°C (60.8°F)
Quantità 500 mL
Numero UN UN2401
Beilstein 102438
Peso formulazione 85.15g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC/T)