Specifications
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 106°C |
| Punto di fusione | -11°C |
| Peso formulazione | 85.15g/mol |
| Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
| Viscosità | 1.46 mPaS at 20°C |
| Pressione del vapore | 24.75mmHg at 20°C |
| Densità vapore | 3 |
| pH | 12.6 |
| Quantità | 100 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Piperidine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.