Learn More
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10279742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10279742 1 g 1g
10045652 250 mg 250mg
10265554 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10279742 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07116DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 690631-99-3
Formula molecolare C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.262
Numero MDL MFCD05865147
InChI Key VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
IUPAC Name (6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 97%