Learn More
Piperine, 98%
Codice prodotto. 10367462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367462 5 g Bottiglia in vetro 5g
10036082 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10367462 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381450050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-62-2
Formula molecolare C17H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 285.34
Numero MDL MFCD00005839
InChI Key MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Sinonimo piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC Name (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-one
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperine
Punto di fusione 128.0°C to 132.0°C
Colore Tan to White or Tan-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 7584
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40 mg/l (18°C). Other solubilities: 1g/15mL alcohol - 1g/1.7mL chloroform, 1g/36mL ether, soluble in benzene and acetic acid, practically insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 285.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piperine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico