Learn More
Piperine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451318
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451318 5 g 5g
16492499 1 g 1g
16411496 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16451318 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0144
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.
Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.
Specifica
Materiale o nome chimico Piperine
CAS 94-62-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19NO3
Quantità 5 g
Sinonimo Bioperine 1-Piperoylpiperidine
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (175.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCC1)/C=C/C=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2
Molecular Weight (g/mol) 285.34
Peso formulazione 285.34
Percent Purity 98.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only