Learn More
Piperine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Piperine |
| CAS | 94-62-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C17 H19 N O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Piperidine','1-[(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]- (9CI), Piperidine','1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-','(E,E)-, Piperidine','1-piperoyl-','(E,E)- (8CI), Piperine (6CI), (E,E)-1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, (E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine, Bioperine, NSC 21727, Piperin, 2,4-Pentadien-1-one','5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-','(2E,4E)- |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+ |
| SMILES | O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3 |
| IUPAC Name | (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.34 |
| Vedi altri risultati |