Learn More
MedChemExpress Piperlongumine
Codice prodotto. 16419288
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16419288 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419288 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN232910mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Piperlongumine is a alkaloid, possesses ant-inflammatory, antibacterial, antiangiogenic, antioxidant, antitumor, and antidiabetic activities. Piperlongumine induces ROS, and induces apoptosis in cancer cell lines. Piperlongumine shows anti-cardiac fibrosis activity, suppresses myofibroblast transformation via suppression of the ERK1/2 signaling pathway.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 317.34 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 20069-09-4
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (315.12 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Piplartine
Bersaglio ERK∣Reactive Oxygen Species∣Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Ferroptosis