Learn More
Piperonyl Acetone, TRC
Codice prodotto. 30426881
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30426881 2.5 g
30426870 500 mg
30418806 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426881 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4753452.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55418-52-5
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.21
IUPAC Name 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperonyl Acetone
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Peso formulazione 192.0786