Learn More
Piperonyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10781735 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10781735 25 g Bottiglia in vetro 25g
10499440 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10781735 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131350250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-76-1
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00005836
InChI Key BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-5-ylmethanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Piperonyl alcohol
Punto di fusione 51.0°C to 55.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 156.0°C to 158.0°C (66.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 19, 67
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene,, soluble in chloroform
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals