Learn More
Piperonyl butoxide, 90%, Tech.
Codice prodotto. 10613352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10613352 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10586641 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10613352 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334161000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-03-6
Formula molecolare C19H30O5
Molecular Weight (g/mol) 338.44
Numero MDL MFCD00005842
InChI Key FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
IUPAC Name 5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Piperonyl butoxide
Nota nome tech., 90%
Colore Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 180°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 170°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4970 to 1.507
Quantità 100 mL
Beilstein 19, IV, 779
Indice di Merck 15, 7589
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,benzene,freons,,and other organic solvents
Viscosità 40 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 338.44
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piperonyl butoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.