Learn More
Piperonylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30427968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427968 10 g -
30425009 5 g -
30409162 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30427968 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP49045010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-53-1
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Sinonimo 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid (9CI, ACI), Piperonylic acid (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dioxaindane-5-carboxylic acid, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid, 3,4-Dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-Methylenedioxybenzenecarboxylic acid, 3,4-Methylenedioxybenzoic acid, 5-Benzodioxolecarboxylic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, Heliotropic acid, NSC 10072, NSC 119055, Protocatechuic acid methylene ether
IUPAC Name 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2OCOc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperonylic Acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6O4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Peso formulazione 166.0266