Learn More
Piperonylonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103110 5 g Bottiglia in vetro 5g
10735991 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151880050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Identificatori chimici
CAS 4421-09-4
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00005820
InChI Key PKRWWZCDLJSJIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperonylonitrile, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonitrile, 3,4-methylenedioxy benzonitrile, 3,4-methylenedioxybenzonitrile, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile, benzo-1,3-dioxole-5-carbonitrile, benzonitrile, 3,4-methylenedioxy, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbonitrile, pubchem15358
PubChem CID 78136
IUPAC Name 1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Piperonylonitrile
Nota nome 97%
Punto di fusione 90.0°C to 95.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H5NO2
Quantità 5 g
Beilstein 19, 270
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piperonylonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.