Learn More
PIPES, 98.5+%, for biochemistry, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 172610025
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5625-37-6 Peso : 2.55000kg
Quantità 2.5kg
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 11956521
  • 1082.00€ / 2.50kg
In stock, pronto per la spedizione: 2
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Biological buffer
Specifica
Identificatori chimici
5625-37-6
302.36
1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
CHEBI:44933
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
C8H18N2O6S2
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
79723
2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
Specifica
(0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
(0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
98.5+%
1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
302.36
CHEBI:44933
Micro-Crystalline Powder
Authentic
5ppm max.
0.5% max.
White
PIPES
5625-37-6
C8H18N2O6S2
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
79723
302.35
≥98.50%
Biochemical
15ppm max.
Plastic bottle
2.5kg
Videos
SDS Documenti