Learn More
Bel-Art™ Bulbo per pipetta SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. 15338588 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Codice prodotto. 15338588
Marca: Bel-Art™ 660000021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comprime il bulbo per erogare o recuperare il liquido campione. Il bulbo per pipette Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ è realizzato in lattice resistente.
  • Gomma, lattice
  • Diametro foro 6 mm
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 34.93 cm
Materiale Gomma, lattice
Descrizione Bulbo in lattice
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Quantità Confezione da 50
Modello 804