Learn More
Falcon™ Pipet Controllers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15309840 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Dosatore per pipette
Serological Pipet
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
15309840 Dosatore per pipette Pezzo
15389830 Serological Pipet Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15309840 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 357471
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Due filtri da 0.2μ°m in politetrafluoroetilene idrofilo (PTFE)
  • Due filtri da 0.45μ°m in politetrafluoroetilene idrofilo (PTFE)
  • Tre batterie
  • Alimentazione universale
Light, ergonomic controller designed for use with glass and plastic serological pipets
  • Intervallo di volume: da 0.5 a 100ml
  • Gestione rapida di volumi di liquido e viscosità diverse
  • Display LCD per l'osservazione continua di velocità, modalità e stato batteria
  • Supporto di ricarica a due posizioni
  • Filtri, portapipetta e cono di aspirazione sono autoclavabili
  • Comodo accesso al vano batteria
  • Manutenzione agevole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione del poro 0.2 μ e 0.45 μm
Tipo Dosatore per pipette
Volume (sistema metrico) 0.5 to 100 mL
Tipo di filtro PTFE
Include Supporto di ricarica a due posizioni, tre batterie e un alimentatore universale