Learn More
Sartorius Supporti e accessori per pipette
Codice prodotto. 10398222 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Pipette Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10398222 Pipette Holder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10398222 Fornitore Sartorius N. del fornitore 725620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.75€
    84.70€ / pezzi 1
    Risparmia 9.05€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Uso ottimale di pipette meccaniche mLINE™ e Proline™. I supporti e gli accessori per pipette Sartorius includono supporti per pipette singoli e multipli, tappi codificati a colori e uno strumento di calibrazione. Utilizzabili anche con pipette di diversi marchi standard.
Pipette Stands
  • Stores pipettes in an upright position while not in use to avoid contamination from the desktop
    • Linear Stand is designed for all mechanical devices and stores them neatly in a line for instant access
    • Carousel stand is ideal for saving bench space and stores up to 6 mechanical pipettes
    • mLINE/Proline Plus Single Holder compactly holds a single mechanical pipette
Color Coded Caps
  • Colored caps help identify the volume of mLINE pipettes so it can easily be matched to the corresponding tip size
  • Includes 5 color-coded replacement caps
Calibration Tool
  • Calibration Tool for mLINE or Proline Plus mechanical pipettes for continuous accuracy and precision
  • Can also be used as a tube opener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White/Black
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Pipette Holder
Da utilizzare con (applicazione) Storing pipets when not in use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipetta meccanica mLINE™/Proline™ Plus
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 29mmW x 250mmD x 60mmH