Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ da 5 ml
Codice prodotto. 10135350 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bagged, 200 Tips
Bagged, 5 x 200 Tips
TipBox
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 28
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
10135350 TipBox pezzi 28
10530072 Bagged, 200 Tips pezzi 200
10694721 Bagged, 5 x 200 Tips pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10135350 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 702605
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Stampati con precisione da polipropilene ad alta purezza, senza DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 0.5 a 5 ml consentono il pipettaggio da strumenti di misura a volumi ristretti. Le superfici pulite e idrofobiche riducono la ritenzione del campione e aumentano la precisione e la riproducibilità.
  • Engineered to fit the Transferpette™ line of micropipettes
  • Compatibility tested with other micropipettors from various manufacturers
  • Manufactured and packaged under certified cleanroom conditions according to ISO 14644-1, Class 7 and 8
  • Made from high-quality, pure raw materials, free of DiHEMDA and oleamide
  • No use of mold release agents such as stearates and erucamide in the production process
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Bulk tips are colorless and placed in resealable, clear bags
  • Racked tips are colorless and placed into red-colored tip trays
  • TipBoxes are made of 100% PP and are fully recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 5 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Dichiarazioni di pulizia DiHEMDA- and oleamide-free
Formato TipBox
Stile punta 5 ml
Imballaggio TipBox
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipette
Graduato No
Materiale Polipropilene