Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ da 5 ml
Codice prodotto. 10694721 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bagged, 200 Tips
Bagged, 5 x 200 Tips
TipBox
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 28
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
10694721 Bagged, 5 x 200 Tips pezzi 1000
10135350 TipBox pezzi 28
10530072 Bagged, 200 Tips pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10694721 Supplier BRAND™ Supplier No. 702600
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Stampati con precisione da polipropilene ad alta purezza, senza DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 0.5 a 5 ml consentono il pipettaggio da strumenti di misura a volumi ristretti. Le superfici pulite e idrofobiche riducono la ritenzione del campione e aumentano la precisione e la riproducibilità.
  • Engineered to fit the Transferpette™ line of micropipettes
  • Compatibility tested with other micropipettors from various manufacturers
  • Manufactured and packaged under certified cleanroom conditions according to ISO 14644-1, Class 7 and 8
  • Made from high-quality, pure raw materials, free of DiHEMDA and oleamide
  • No use of mold release agents such as stearates and erucamide in the production process
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Bulk tips are colorless and placed in resealable, clear bags
  • Racked tips are colorless and placed into red-colored tip trays
  • TipBoxes are made of 100% PP and are fully recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 5 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non-sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Dichiarazioni di pulizia DiHEMDA- and oleamide-free
Formato Bulk
Stile punta Stampaggio di precisione
Imballaggio Bagged, 5 x 200 Tips
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Transferpette and most FINNPIPETTE models
Graduato No
Materiale Polipropilene