Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 2 a 200 ul: Ritenzione standard
Codice prodotto. 15134897 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bagged (1000 Pk.)
Tip-Stack (10 x 96 Tips)
TipBox
TipRack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
15134897 Bagged (1000 Pk.) pezzi 1000
15154887 Bagged (1000 Pk.) pezzi 1000
15124927 Tip-Stack (10 x 96 Tips) pezzi 960
15104917 TipBox pezzi 480
15174897 TipRack pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15134897 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 732028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.20€
    19.60€ / pezzi 1000
    Risparmia 3.60€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. Puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 2 a 200μ L: Risoluzione standard con pareti sottili per elevata traslucidità, facile espulsione e scarto ridotto Graduazioni marcate a 20 e 100μL per il controllo rapido del volume. Tutte le confezioni non aperte sono esenti da DNA, RNasi, ATP ed endotossine.
  • Engineered to fit the Transferpette™ line of micropipettes
  • Compatibility tested with other micropipettors from various manufacturers
  • Manufactured and packaged under certified cleanroom conditions according to ISO 14644-1, Class 7 and 8
  • Made from high-quality, pure raw materials, free of DiHEMDA and oleamide
  • No use of mold release agents such as stearates and erucamide in the production process
  • Palletized BIO-CERT™ quality tips are guaranteed to be free from DNA, DNase, RNase, ATP, and endotoxins
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations at 20 and 100 μL for quick volume checks
  • Available either in bulk packaging or convenient, ecological rack-and-stack formats
  • Bulk tips are yellow and placed in clear, resealable bags
  • Racked tips are colorless and placed into yellow-colored tip trays
  • TipBoxes are made of 100% PP and are fully recyclable
  • The TipRack refilling system reduces waste by more than 20% compared to the TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 2 a 200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Giallo
Autoclavabile Sì
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato BUlk
Stile punta Puntale
Imballaggio Bagged (1000 Pk.)
Product Type Pipette Tips
Codice colore Giallo
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 20, 100 μl