Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 50 a 1000 ul
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15134917 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bulk, 500
Sfuso in due sacchetti da 500 pezzi
TipBox
TipRack
TipStack, 2 x 5 Racks of 96
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 500
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio unitSize
15134917 TipBox pezzi 480
15124907 TipRack pezzi 960
15134927 TipStack, 2 x 5 Racks of 96 pezzi 960
15164897 Bulk, 500 pezzi 500
15104897 Sfuso in due sacchetti da 500 pezzi pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15134917 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 732212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.77€
    40.85€ / pezzi 480
    Risparmia 15.92€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Realizzati nel rispetto delle condizioni ambientali utilizzando solo polipropilene a elevata purezza, privo di oleamide e diHEMDA. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 50 a 1000 μl sono caratterizzati da pareti sottili per un'elevata traslucidità, espulsione facile e scarti ridotti. Le graduazioni permettono una rapida valutazione del volume.
  • Engineered to fit the Transferpette™ line of micropipettes
  • Compatibility tested with other micropipettors from various manufacturers
  • Manufactured and packaged under certified cleanroom conditions according to ISO 14644-1, Class 7 and 8
  • Made from high-quality, pure raw materials, free of DiHEMDA and oleamide
  • No use of mold release agents such as stearates and erucamide in the production process
  • Palletized BIO-CERT™ quality tips are guaranteed to be free from DNA, DNase, RNase, ATP, and endotoxins
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations at 250, 500, and 1000 μL for quick volume checks
  • Available either in bulk packaging or convenient, ecological rack-and-stack formats
  • Bulk tips are blue and placed in clear, resealable bags
  • Racked tips are colorless and placed into blue-colored tip trays
  • TipBoxes are made of 100% PP and are fully recyclable
  • The TipRack refilling system reduces waste by more than 20% compared to the TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 50 a 1000 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di pipettaggio ordinarie in laboratorio e nella ricerca
Formato In rack
Stile punta Puntale
Imballaggio TipBox
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 250, 500, 1000 μl