Learn More
Vitlab™ Pipet Top
Descrizione
- L'elemento di aspirazione garantisce un riempimento rapido delle pipette (capacità: 50 ml in meno di 10 secondi)
- Bulbi di scarico per lo svuotamento (erogazione) delle pipette. Il cono stampato garantisce un insediamento sicuro per tutte le normali pipette tarate e graduate (da 0.1 a 200 ml)
- Facile da smontare e da pulire
- Autoclavabile a 121 °C (2 bar) a norma DIN EN 285
- Con filtro a membrana di ricambio da 3 μm e manuale di istruzioni
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | DIN EN 285 |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Pipettatore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per tutte le pipette da 0.1 a 100 ml |