Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
Codice prodotto. 16333186 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
2 to 20 μL
30 to 300 μL
Da 20 a 200 μl
Numero di canali:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Dimensione della confezione
16333186 2 to 20 μL 8 Pezzo
16313186 μ 8 Pezzo
16323186 μ 12 Pezzo
16343186 2 to 20 μL 12 Pezzo
16353186 Da 20 a 200 μl 8 Pezzo
16363186 Da 20 a 200 μl 12 Pezzo
16373186 30 to 300 μL 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16333186 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F144070
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
La Serie PIPETMAN G offre forze di pipettaggio tra le più bassse sul mercato. Grazie al nuovo design del pistone e all'utilizzo di un lubrificante di elevata qualità, le pipette PIPETMAN G consentono ore di pipettaggio senza sforzo.
  • With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
  • PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
  • Made of PVDF and stainless steel
  • Offers premium durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Declaration of Conformity
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Materiale Metal Ejector
Modello P8x20G
Numero di canali 8
Product Line Pipetman G
Tipo Manual Air Displacement Pipette
Volume (sistema metrico) 2 to 20 μL
Warranty 3 Years
Lunghezza (sistema imperiale) 5.98 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12.87 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.54 in.