Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Multichannel Pipette
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17349013 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
200 μL
300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Numero di canali Volume (sistema metrico) unitSize
17349013 8x200LVR 8 200 μL Pezzo
17369013 8x300LVR 8 300 μL Pezzo
17359013 12x200LVR 12 200 μL Pezzo
17379013 12x300LVR 12 300 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17349013 Fornitore Gilson™ N. del fornitore FA10035
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for performance and comfort, PIPETMANTM L Multichannel Pipette comes in a comprehensive range of models, adapted to your needs in the lab. Comfortable, precise, accurate, and reliable, PIPETMANTM L variable volume multichannel models offer optimized performance across channels for uniform sample delivery and are perfect solutions when pipetting on microplates.
Available as a fixed or variable volume, PIPETMANTM L air-displacement pipettes cover a full volume range, including:
  • Variable volume single channel models covering a volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • Variable volume multichannel models covering a volume range from 0.5 μL to 1200 μL, including four models equipped with V-ring (VR) at the bottom of the tip holders for a proper fit with most tip brands, covering a volume range from 20 μL to 300 μL
  • Fixed volume single channel models covering a volume range from 1 μL to 5000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili Most major brands
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile Autoclavable
Colore Yellow
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip 2 to 200 μL
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello 8x200LVR
Numero di canali 8
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 200 μL
Da utilizzare con (applicazione) Manual Liquid Handling
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 5.98 in
Fit for Purpose Certified Quality